Documentos Principais
223530
Sigma-Aldrich
Carbonato de sódio
Sodium carbonate
powder, ≥99.5%, ACS reagent
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
Selecione um tamanho
500 G
R$ 540,00
1 KG
R$ 783,00
2.5 KG
R$ 1.673,00
12 KG
R$ 3.543,00
R$ 540,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Esta SKU também está disponível como grau ACS em nossa linha exclusiva de produtos flutuantes livres Redi-Dri™.
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 540,00
1 KG
R$ 783,00
2.5 KG
R$ 1.673,00
12 KG
R$ 3.543,00
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 540,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Esta SKU também está disponível como grau ACS em nossa linha exclusiva de produtos flutuantes livres Redi-Dri™.
Solicite uma grande encomenda
grau
ACS reagent
Agency
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
perda
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pf
851 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Sodium carbonate (soda ash) is an inorganic chemical compound. It is used in the synthesis of chemicals, detergent formulations, flue gas desulfurization, and paper and pulp production.
Aplicação
Sodium carbonate can be used:
  • As a catalyst in the aldol condensation of aldehydes with ketones in the synthesis of chalcone and azachalcone.
  • As a pH stabilizer agent in the synthesis of FeO-NPs (iron oxide nanoparticles) in the presence of cymbopogon citratus as a reducing agent.
  • As a base in the Pd-catalyzed Suzuki coupling reactions.
  • As a base in the transition metal free Suzuki coupling reaction of aryl halides and arylboronic acids to form biaryls using water as a solvent and TBAB (tetrabutylammonium bromide) as a phase-transfer catalyst.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Jian-Wen Chen et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 284(6), E1149-E1155 (2003-02-27)
At present, the circulating bioactivity of insulin-like growth factor I (IGF-I) is estimated by immunological measurements of IGF-I levels. However, immunoassays ignore the modifying effects of the IGF-binding proteins (IGFBPs) on the interaction between IGF-I and the IGF-I receptor (IGF-IR).
Angeles M Alonso et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(21), 5832-5836 (2002-10-03)
It has been demonstrated that wine and other products derived from the grape have a high antioxidant capability; as a possible consequence of this, they may have potential benefits for health. The byproducts of the winemaking process represent a source
Mark Wahrenbrock et al.
The Journal of clinical investigation, 112(6), 853-862 (2003-09-17)
Trousseau described spontaneous, recurrent superficial migratory thrombophlebitis associated with occult cancers, and this was later correlated with disseminated microangiopathy (platelet-rich clots in small blood vessels). Trousseau syndrome often occurs with mucinous adenocarcinomas, which secrete abnormally glycosylated mucins and mucin fragments
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 995-995 (1994)
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review