1.01124
Ammonium dihydrogen phosphate
cryst. extra pure
Sinônimo(s):
Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.066 hPa ( 125 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
190 °C
solubilidade
368 g/L
densidade
1.80 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1100 kg/m3
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1