Documentos Principais
21053
Sigma-Aldrich
Fosfato de cálcio monobásico
purum p.a., ≥80% (KT)
Sinônimo(s):
Bis(di-hidrogenofosfato) de cálcio, Di-hidrogenofosfato de cálcio, Fosfato de cálcio primário
About This Item
Fórmula linear:
Ca(H2PO4)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
252.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
purum p.a.
Ensaio
≥80% (KT)
Formulário
powder or crystals
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: 100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: 500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P.H2O/c;2*1-5(2,3)4;/h;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
ZBZJARSYCHAEND-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
O fosfato de cálcio monobásico monoidratado é usado principalmente na fabricação de fertilizantes e como acidulante no setor de alimentos.[1] A solução aquosa de fosfato de cálcio monobásico monoidratado (MCPM) misturada com fosfato de cálcio α-terciário forma cimento de fosfato dicálcico di-hidratado. Também é usado na composição do cimento de brushita.[2]
Aplicação
O fosfato de cálcio monobásico monoidratado pode ser usado no preparo de pós de polifosfato de cálcio (CPP).[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Porous calcium polyphosphate scaffolds for bone substitute applications-in vitro characterization.
Pilliar RM, et al.
Biomaterials, 22(9), 963-972 (2001)
Effective formulations for the preparation of calcium phosphate bone cements.
Driessens FCM, et al.
Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 5(3), 164-170 (1994)
Calcium phosphates in pharmaceutical tableting.
Schmidt PC and Herzog R.
Pharmacy World & Science : PWS, 15(3), 116-122 (1993)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Dan Meng et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 47, 266-272 (2014-12-11)
Calcium phosphate cements (CPCs) have been widely used as bone graft substitutes. However, the undesirable osteoinductivity and slow degradability of CPCs greatly hamper their clinical application. The aim of this study was to synthesize a type of injectable, bioactive cement.