161519
Sodium metabisulfite
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
97%
forma
powder or crystals
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 650 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
chave InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1