Documentos Principais
207977
Sigma-Aldrich
Potassium iodate
reagent grade, ≥98%
About This Item
Fórmula linear:
KIO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
560 °C (lit.)
densidade
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
KIO3 can be used as a substitute of KI in radiation protection.[1] A kinetic study of thermal degradation of KIO3 by γ-rays suggests that rate of decomposition increases while activation energy decreases upon irradiation.[2]
Aplicação
Potassium iodate (KIO3) may be used as an oxidizing agent in the estimation of hydrolyzable tannins (gallotannins and ellagitannins) in plant samples.[3] It may also be used in the preparation of polyaniline,[4] poly(o-anisidine),[4] poly[aniline-co-(o-anisidine)[4] and TiO2 nanoparticles.[5]
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)