Documentos Principais
156175
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥98.5%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%
grau
ACS spectrophotometric grade
densidade de vapor
3 (vs air)
descrição
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product is a mixture of hexane isomers and methylcyclopentane. Hexane (mixture of isomers) can be isolated from petroleum by distillation or by cracking. They form major constituents of petroleum ether. It is widely employed for the dissolution and isolation of fats and oils.[1] Separation of the isomeric forms of hexane on the basis of degree of branching using Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-benzenedipyrazolate) has been reported.[2]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Hexano suitable for HPLC, &#8805;97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Hexano
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Hexano Laboratory Reagent, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
208752
Hexano
Hexano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Hexano
Hexano ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)