14270
Beryllium sulfate tetrahydrate
purum p.a., ≥99% (T)
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Ensaio
≥99% (T)
forma
powder or crystals
densidade
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Be++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Be.H2O4S.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;/p-2
chave InChI
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Skin,Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3