8.07491
Poli(etilenoglicol)
6000, for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
58-63 °C
temperatura de transição
flash point 270 °C
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Hydroxyl value: 16 - 23
Average molecular mass: 5000 - 7000
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup