Nome do produto
Ácido clorídrico, puriss., 24.5-26.0%
densidade de vapor
1.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
grau
puriss.
Ensaio
24.5-26.0%
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.002% (as SO4)
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.18 g/L at 20 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Desbloqueio da adsorção de HCl de alto desempenho em temperaturas elevadas: Esta pesquisa demonstra o uso de solução de ácido clorídrico para sintetizar óxidos mistos robustos de Ca-Mg-Al. Esses materiais são cruciais em aplicações ambientais para adsorver gases ácidos, demonstrando o papel do ácido clorídrico no desenvolvimento de soluções para combater a poluição do ar (Cao et al., 2024).
- Inibição de corrosão verde e sustentável do aço doce: O ácido clorídrico é utilizado aqui para testar novos inibidores de corrosão que não agridam o meio ambiente. Isso é vital em indústrias onde a manutenção da integridade material contra ataques químicos é crucial, destacando o papel do ácido clorídrico em aplicações inovadoras de ciência de materiais (Rizi et al., 2023).
- Síntese de nanobastões de óxido de zinco do precursor de borato de zinco: Este estudo utiliza ácido clorídrico na síntese de nanobastões de óxido de zinco, importante para aplicações de supercapacitores. Ressalta o papel crítico do ácido clorídrico na pesquisa de nanomateriais, ultrapassando os limites da tecnologia de armazenamento de energia (Lefdhil et al., 2023).
- Um procedimento melhorado de digestão e análise para silício no tecido vegetal: O ácido clorídrico é empregado para digerir tecidos vegetais para análise do teor de silício, melhorando metodologias de pesquisa agrícola e biológica. Esta aplicação reflete a importância do ácido clorídrico em estudos científicos que requerem o processamento químico preciso (Langenfeld e Bugbee, 2023).
- N-N(+) Ciclização intramolecular formadora de ligação de O-Tosiloxi beta-Aminopropil amidoximas e reação de troca iônica: Nesta pesquisa, o ácido clorídrico desempenha um papel fundamental na síntese orgânica, demonstrando sua versatilidade no desenvolvimento de compostos farmacêuticos. O estudo fornece informações sobre a síntese de compostos orgânicos complexos, que são vitais na química medicinal (Kayukova et al., 2023).
Outras notas
O artigo número 07104-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 07104-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?