Z800635
Hellma® absorption cuvettes, Semi-micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1400 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 117.204-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
A × L × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
1400 μL
percurso óptico
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
2 polished windows; sealable cells, with ISO thread GL 14 and screw cap with silicone rubber seal, for anaerobic applications, remarks: closed screw cap.
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)