Documentos Principais
Z550035
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 4-8 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 677,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 677,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
65 mm
capacidade do funil
140 mL
diâmetro da haste
15 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)