Documentos Principais
Z219673
Sigma-Aldrich
Aldrich® Abderhalden drying apparatus
pkg of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.856,00
R$ 5.856,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.856,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 5.856,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
Descrição geral
The Aldrich Abderhalden drying apparatus has an improved design features a desiccant flask with a removable drying chamber. Multiple drying chambers may be used to dry several samples in series without dismantling and cleaning the main chamber, flask, and condenser assembly. Dried samples, sealed in the drying chamber, may be easily transferred to a dry box for sample removal under inert atmosphere.
Complete unit consists of a drying chamber (25.5 cm L × 25.4 mm I.D.), desiccant flask with a 2 mm glass stopcock, vapor chamber, Allihn condenser, and 250 mL boiling flask.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)