Documentos Principais
Z532967
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.365,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.365,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
100 mL
tamanho de saída do conector
2 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)