Documentos Principais
Z137286
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 5,000 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.816,00
R$ 2.816,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.816,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.816,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6954-89
capacidade
5,000 mL
Descrição geral
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)