This product is manufactured by the European Pharmacopeia. Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0001820
Y0001820
Methacrylic acid - methylmethacrylate copolymer (1:1)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methacrylic acid copolymers, copolymers
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
chave InChI
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What's the name of the manufacturer of this product?
1 answer-