Y0001575
Bupivacaine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
família API
bupivacaine
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.560 (lit.)
p.e.
214 °C/739 mmHg (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)