PHR1738
Bupivacaine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide (Bupivacaine Related Compound A) (Bupivacaine Impurity E)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000089
traceable to USP 1078518
família API
bupivacaine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Bupivacaine and its derivatives are a category of compounds that are used as local anesthetics. Its applications consist of infiltration, nerve block, epidural, and intrathecal anesthesia.[1][2]
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)