Documentos Principais
732257
Sigma-Aldrich
5-Aminopyrimidine
96%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 868,00
R$ 868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 868,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
170-174 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cncnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H,5H2
chave InChI
FVLAYJRLBLHIPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Casey E O'Neill et al.
Psychopharmacology, 231(16), 3179-3188 (2014-02-25)
Adenosine receptor stimulation and blockade have been shown to modulate a variety of cocaine-related behaviors. These studies identify the direct effects of adenosine receptor stimulation on cocaine seeking during extinction training and the persistent effects on subsequent reinstatement to cocaine
Hongyan Li et al.
Visual neuroscience, 31(3), 237-243 (2014-05-23)
Electrical coupling of photoreceptors through gap junctions suppresses voltage noise, routes rod signals into cone pathways, expands the dynamic range of rod photoreceptors in high scotopic and mesopic illumination, and improves detection of contrast and small stimuli. In essentially all