Y0000797
Promethazine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Promethazine hydrochloride, 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
promethazine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente