Y0000738
Flavoxate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Ethyl 3-methylflavone-8-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flavoxate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(cccc2C(=O)OCC)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
chave InChI
NFRGNMIIGIZYDL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)