PHR3512
tert-Butylhydroquinone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
tert-Butylhydroquinone, TBHQ
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
hydroquinone
forma
powder
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
chave InChI
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Artigos
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®