Documentos Principais
Y0000613
Dopexamine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34N2O2
Peso molecular:
370.53
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dopexamine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Dopexamine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)