Y0000532
Sultamicillin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sultamicillin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sultamicillin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)C2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]3N4C(SC3(C)C)C(C4=O)NC(=O)[C@@H](N)c5ccccc5)C(=O)C2
InChI
1S/C25H30N4O9S2/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31)/t14?,15-,16?,17-,18-,21?/m0/s1
chave InChI
OPYGFNJSCUDTBT-CUUJHUNTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)