Documentos Principais
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Selecione um tamanho
W441330-SAMPLE-K
R$ 971,00
100 G
R$ 1.624,00
1 KG
R$ 6.049,00
R$ 971,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W441330-SAMPLE-K
R$ 971,00
100 G
R$ 1.624,00
1 KG
R$ 6.049,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número FEMA:
4413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.928
NACRES:
NA.21
R$ 971,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
banana; green; fruity; pear; rum
cadeia de caracteres SMILES
O(CC\C=C\CC)C(=O)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
57 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)