W417920
2-Methylfuran
99%
Sinônimo(s):
Silvan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2.8 (vs air)
pressão de vapor
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
63-66 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
chocolate; ethereal
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
chave InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.