Documentos Principais
W355220
Sigma-Aldrich
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
Sinônimo(s):
Isojasmone
Selecione um tamanho
W355220-SAMPLE-K
R$ 301,00
100 G
R$ 1.806,00
1 KG
R$ 7.225,00
R$ 301,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W355220-SAMPLE-K
R$ 301,00
100 G
R$ 1.806,00
1 KG
R$ 7.225,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16O
Número CAS:
Peso molecular:
164.24
Número FEMA:
3552
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.033
NACRES:
NA.21
R$ 301,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
jasmine; floral; waxy
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
chave InChI
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
114 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)