Documentos Principais
377341
Sigma-Aldrich
Sodium metatungstate hydrate
powder
Sinônimo(s):
Sodium polytungstate hydrate
Selecione um tamanho
250 G
R$ 4.258,00
R$ 4.258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 4.258,00
About This Item
Fórmula linear:
3Na2WO4 · 9WO3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
2968.00 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
composição
W, 70%
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.H2O.39O.12W/h;;;;;;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
chave InChI
YVQUUPJGDSQKML-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sodium metatungstate hydrate (NaW12O39 XH2O) can be used as a precursor for the preparation of:
  • Tungsten oxide (WO3 x H2O) nanoplates for the electrocatalytic reaction of methanol oxidation.[1]
  • Tungsten carbide (WC) based counter electrodes for dye-sensitized solar cells (DSSCs).[2]
Suitable for sink/swim analysis
Pictogramas
Exclamation markCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Characterizations of tungsten carbide as a non-Pt counter electrode in dye-sensitized solar cells
Ko A-Ra, et al.
Materials Letters, 65(14), 2220-2223 (2011)
Improved Electrocatalytic Activity of Size-Controlled Single-Crystalline Tungsten Oxide Nanoplates under Visible-Light Illumination
Moon J-S, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 6656-6663 (2013)