Documentos Principais
W230920
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
Sinônimo(s):
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
Selecione um tamanho
W230920-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 570,00
100 G
R$ 967,00
1 KG
R$ 6.940,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W230920-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 570,00
100 G
R$ 967,00
1 KG
R$ 6.940,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número FEMA:
2309
Número da licença da enzima:
203-375-0
Beilstein:
1721505
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
02.011
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
225-226 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; waxy; rose
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Questions
  1. what is the enantiomeric excess of the W930920 (S)-citronellol?
    1 answer
    1. The enantiomeric excess (ee) is not determined. The optical rotation specification (neat) is -5.5 to -3.5°.