VT000267
Pseudomonas paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
50’000-150’000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
P. aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards, P. paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formulário
disc (hydrosoluble)
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
Outras notas
Other cell culture collections:
- DSM 1128
- ATCC® 9027
- NCTC 12924
- LMG 8029
- CIP 82.118
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Explore os materiais de referência microbiológicos certificados: VITROIDS™, discos LENTICULE® da Supelco®. Ideal para testes de alimentos, bebidas e cannabis. Faça seu pedido hoje.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.