VT000366
Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 Vitroids
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
S. epidermidis WDCM 00036 Vitroids, Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 Vitroids, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus spp.
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Outras notas
Other cell culture collections:
- DSM 1798
- ATCC® 12228
- NCTC 13360
- LMG 10273
- CIP 68.21
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Explore os materiais de referência microbiológicos certificados: VITROIDS™, discos LENTICULE® da Supelco®. Ideal para testes de alimentos, bebidas e cannabis. Faça seu pedido hoje.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.