Documentos Principais
VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
Selecione um tamanho
600 ML
R$ 1.864,00
R$ 1.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
600 ML
R$ 1.864,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrição geral
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)