Documentos Principais
VISRT100600
Silicone Rotational Viscosity Standard
100.7 mPa.s (25.00°C), RT100
Selecione um tamanho
600 ML
R$ 1.864,00
R$ 1.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
600 ML
R$ 1.864,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
100.7 mPa.s(25.00 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)