TURB4
Turbidity 4 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Sinônimo(s):
Formazin Turbidity Calibration Standard (4NTU)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
fabricante/nome comercial
RTC TURB4-100
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to the SI and higher order standards from NIST
- Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
- Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
- Available in 500 mL high-density polyethylene bottle to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
- Prepared using deionized water as a solvent
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)