Documentos Principais
493457
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 13.263,00
R$ 13.263,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 13.263,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl313CCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
164.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 13.263,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
densidade
1.630 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)