Documentos Principais
T1850000
Ácido retinoico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
ATRA, Tretinoína, Vitamina A ácida, Ácido all-trans-retinoico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
300.44
Beilstein:
2057223
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
tretinoin
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
180-181 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
chave InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Tretinoin is a medication used to treat a variety of skin conditions such as photodamaged skin, acne, etc. It is used as an anti-aging product and also as an oral treatment for leukemia.[1]
Aplicação
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido all-−trans−-retinoico (ATRA) é um ligante do receptor de ácido retinoico (RAR) e do receptor retinoide X (RXR). Os receptores ligados RAR e RXR agem como fatores de transcrição que regulam o crescimento e a diferenciação de células normais e malignas. Os citocromos P450 (CYPs) catalisam a 4-hidroxilação de ATRA. O ácido retinoico prepara as células-tronco embrionárias para se tornarem neurônios.
Ligante do receptor de ácido retinoico (RAR) e do receptor retinoide X (RXR); prepara as células-tronco embrionárias para se tornarem neurônios.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tretinoin: The Active Retinoid Medication Used for Treatment of Acne Fast and Effectively (2019)
A rapid HPLC method for simultaneous determination of tretinoin and isotretinoin in dermatological formulations
Tashtoush BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3) (2007)
Bogdan Jakiela et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 229-241 (2014-03-05)
Human rhinoviruses (RVs) are a major cause of exacerbations in asthma and other chronic airway diseases. A characteristic feature of asthmatic epithelium is goblet cell metaplasia and mucus hypersecretion. Bronchial epithelium is also an important source of lipid mediators, including
Yun Xia et al.
Nature cell biology, 15(12), 1507-1515 (2013-11-19)
Diseases affecting the kidney constitute a major health issue worldwide. Their incidence and poor prognosis affirm the urgent need for the development of new therapeutic strategies. Recently, differentiation of pluripotent cells to somatic lineages has emerged as a promising approach
Bhaskar Chanda et al.
Cell, 155(1), 215-227 (2013-10-01)
Hematopoietic stem cells (HSCs) develop from a specialized subpopulation of endothelial cells known as hemogenic endothelium (HE). Although the HE origin of HSCs is now well established in different species, the signaling pathways that control this transition remain poorly understood.