T1405000
Tiapride hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tiapride
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1cc(c(cc1)OC)C(=O)NCC[N+H](CC)CC.[Cl-]
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
chave InChI
OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)