SMB01318
3-Hydroxydesloratadine
Sinônimo(s):
3-Hydroxy Desloratadine, Desloratadine 3-Hydroxy Impurity
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Modulation and Signaling
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
pale yellow to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCNCC4)c3ncc(cc3CC2)O
InChI
1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
chave InChI
NDFMTPISBHBIKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)