SMB00936
Potassium p-tolyl sulfate
≥95%
Sinônimo(s):
p-Methylphenyl potassium sulfate, p-Tolyl sulfate potassium salt, Potassium 4-methylphenyl sulfate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 39
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
off-white
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(OC1=CC=C(C)C=C1)=O.[K]
InChI
1S/C7H8O4S.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);
chave InChI
PQVKZHHETGONTQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)