SMB00929
5′-Hydroxy carvedilol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5′-Hydroxy carvedilol, 3-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol, 5′-Hydroxyphenyl carvedilol, 5′-Hydroxyphenylcarvedilol, 5′-OH carvedilol, 5-Hydroxycarvedilol, 5OHC, BM-140830, Carvedilol metabolite M5
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
chave InChI
PVUVZUBTCLBJMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,spleen,Adrenal gland,Uterus (including cervix)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)