Documentos Principais
S9144
Supelco
Starch assay reagent
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 1.281,00
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 1.281,00
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
sugars
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
compatibilidade
for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5