Documentos Principais
PSRI07K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Selecione um tamanho
5 X 10 ML
R$ 3.533,00
R$ 3.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 X 10 ML
R$ 3.533,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
qualidade
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)