PHR8414
Estriol Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 mL
concentração
1 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3CCc4c(ccc(c4)O)C3=CC2)C[C@H]1O)C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
chave InChI
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)