PHR3818
Isoflupredone Acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
9α-Fluoroprednisolone 21-acetate, (11β)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1348907
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@](CC4)(O)C(=O)COC(=O)C)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C23H29FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,27,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
ZOCUOMKMBMEYQV-GSLJADNHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)