PHR3135
Spironolactone Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
17α-(2-Carboxyethyl)testosterone γ-lactone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1619039
família API
spironolactone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]2([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CCC(=O)C=C5CC4)C)CC3)CC2)C)CCC1=O
InChI
1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
chave InChI
UWBICEKKOYXZRG-WNHSNXHDSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)