Documentos Principais
PHR3659
Supelco
Ácido desoxicólico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ácido 3α,12α-Di-hidroxi-5β-colânico, Ácido 7-desoxicólico, Ácido desoxicólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.57
Beilstein:
3219882
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1171273
embalagem
pkg of 200MG
pf
171-174 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)