PHR1469
Hydroquinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Hydroquinone, 1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1324002
densidade de vapor
3.81 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 132 °C)
família API
hydroquinone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
930 °F
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
285 °C (lit.)
pf
172-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
chave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)