PHR3284
Cinnamaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Cinnamaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1133897
embalagem
pkg of 3x200MG
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
chave InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.