239968
trans-Cinnamaldehyde
≥99%
Sinônimo(s):
trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.6 (vs air)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.622 (lit.)
pb
250-252 °C (lit.)
pf
−9-−4 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
chave InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup