PHR2107
Acetaldeído
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Etanal
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1002811
densidade de vapor
1.52 (vs air)
pressão de vapor
14.63 psi ( 20 °C)
família API
acetaldehyde
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
365 °F
Lim. expl.
60 %
embalagem
ampule of 3x1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.332 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.