PHR3255
Trihexyphenidyl Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Trihexyphenidyl hydrochloride, (±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1687006
família API
trihexyphenidyl hydrochloride
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
chave InChI
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.